重要文件
728969
Sigma-Aldrich
3-Bromodiphenyl ether
97%
同義詞:
1-Bromo-3-phenoxybenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H9BrO
CAS號碼:
分子量::
249.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.608
密度
1.371 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
phenoxy
SMILES 字串
Brc1cccc(Oc2ccccc2)c1
InChI
1S/C12H9BrO/c13-10-5-4-8-12(9-10)14-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
InChI 密鑰
AHDAKFFMKLQPTD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)