重要文件
727504
Sigma-Aldrich
4-氨基-2-碘苯酚
≥95.0% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H6INO
CAS號碼:
分子量::
235.02
Beilstein:
2716290
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
成份
carbon, 29.1-32.2% elemental analysis
nitrogen, 5.7-6.3% elemental analysis
mp
110-120 °C (subl.) (lit.)
官能基
iodo
SMILES 字串
Nc1ccc(O)c(I)c1
InChI
1S/C6H6INO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
InChI 密鑰
GUGSDWSSHLBVST-UHFFFAOYSA-N
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)