重要文件
722278
Sigma-Aldrich
3-碘-4-甲氧苯甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H7IO2
CAS號碼:
分子量::
262.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
107-112 °C
官能基
aldehyde
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(C=O)cc1I
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
RVWOHBWQJGLXIJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)