Merck
全部照片(3)
Key Documents
721379
Sigma-Aldrich
2-氨基苯硼酸 盐酸盐
≥95%
同義詞:
2-Aminophenylboronic acid HCl
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2C6H4B(OH)2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
173.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95%
形狀
solid
mp
145-156 °C
SMILES 字串
Cl.Nc1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
InChI 密鑰
WPDASZCYRKGSTO-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of small molecules with a trihydroxybenzene motif as pan-selectin antagonists and potential antiinflammatory agents
  • Preparation of designed boronate ligands for glucose-selective holographic sensors
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)