Key Documents
721344
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
97%
同義詞:
1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3,2-dioxaborolane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22BNO2
CAS號碼:
分子量::
223.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
72-76 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22BNO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)10-6-8-14(5)9-7-10/h6H,7-9H2,1-5H3
InChI 密鑰
SQMVRFXDBRYXFQ-UHFFFAOYSA-N
應用
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester can be used as a substrate in the study of para-alkenylation reactions of toluene using thianthrene S-oxide and palladium catalyst.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1