重要文件
711454
Sigma-Aldrich
甘油-2-13C,d8
94 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(DOCD2)213CDOD
分子量::
101.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50161901
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
94 atom % D
化驗
98% (CP)
形狀
liquid
分子量
100.97 by atom % calculation
bp
182 °C/20 mmHg
mp
20 °C
密度
1.370 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+9
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])[13C]([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3+1D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-KSJPPRDUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
320.0 °F - closed cup
閃點(°C)
160 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)