Key Documents
710687
Sigma-Aldrich
鸟苷-13C10 5′-三磷酸 钠盐 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
同義詞:
GTP-13C10 钠盐 溶液
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C10H14N5Na2O14P3
分子量::
577.07
分類程式碼代碼:
41106305
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % 13C
化驗
≥95% (CP)
形狀
liquid
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
技術
bio NMR: suitable
質量偏移
M+10
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=[13C]1[13C](N=[13CH]N2[13C@H]3[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H]([13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)O3)=[13C]2N=[13C](N)N1
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
其他說明
分子量和经验式均基于游离酸。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)