重要文件
708992
Sigma-Aldrich
3,4-二氯苄醇-2,5,6-d3,α,α-d2
98 atom % D, 97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7D5HOCl2
CAS號碼:
分子量::
182.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
35-38 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c(Cl)c1Cl)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2/i1D,2D,3D,4D2
InChI 密鑰
FVJIUQSKXOYFKG-QUWGTZMWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)