重要文件
705578
Sigma-Aldrich
5-乙酰氨基-6-氨基-3-甲基尿嘧啶-环-13C4,15N2, 氨基-15N
≥98 atom %, ≥97% (CP)
同義詞:
AAMU-13C4,15N3(环-13C415N2,氨基-15N), N-(4-氨基-1,2,3,6-四氢-1-甲基-2,6-二氧-5-嘧啶基)乙酰亚胺-13C4,15N3(环-13C415N2,氨基-15N)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C4C3H1015N3NO3
CAS號碼:
分子量::
205.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
同位素純度
≥98 atom %
品質等級
化驗
≥97% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
305 °C
質量偏移
M+7
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13C]([15NH2])=[13C](NC(C)=O)[13C]1=O
InChI
1S/C7H10N4O3/c1-3(12)9-4-5(8)10-7(14)11(2)6(4)13/h8H2,1-2H3,(H,9,12)(H,10,14)/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1,11+1
InChI 密鑰
POQOTWQIYYNXAT-TUCXKDRYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)