Key Documents
700487
Sigma-Aldrich
丙炔酸乙酯-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
同義詞:
乙炔基羧酸乙酯-13C3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H13C≡13C13CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
101.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
120 °C
密度
0.997 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCO[13C](=O)[13C]#[13CH]
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3/i1+1,3+1,5+1
InChI 密鑰
FMVJYQGSRWVMQV-CGANOEODSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
77.0 °F
閃點(°C)
25 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)