重要文件
697915
Sigma-Aldrich
4-噁唑甲醛
97%
同義詞:
噁唑-4-甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H3NO2
CAS號碼:
分子量::
97.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
57-61 °C
官能基
aldehyde
SMILES 字串
O=Cc1cocn1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-1-4-2-7-3-5-4/h1-3H
InChI 密鑰
JBWIIXBEPINWPB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Nadia Q Haj et al.
ACS omega, 5(23), 13948-13954 (2020-06-23)
Recently, chemical modifications of chitosan (CS) have attracted the attention of scientific researchers due to its wide range of applications. In this research, chitin (CH) was extracted from the scales of Cyprinus carpio fish and converted to CS by three