Key Documents
696250
Sigma-Aldrich
双(1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑-2-亚基)铜(I)四氟硼酸盐
同義詞:
Bis[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) tetrafluoroborate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C54H72BCuF4N4
CAS號碼:
分子量::
927.53
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
反應適用性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(cccc4C(C)C)C(C)C)c5c(cccc5C(C)C)C(C)C)c6c(cccc6C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C27H37N2.BF4.Cu/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5;/h2*9-21H,1-8H3;;/q;;-1;+1
InChI 密鑰
CFCDDEHZQJMQJR-UHFFFAOYSA-N
應用
Catalyst for:
  • Double carbonylation reaction
  • Hydrosilylation reactions
用于羰基化合物氢化硅烷化反应的高效预催化剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Diez-Gonzalez, S. et al.
Organometallics, 25, 2355-2355 (2006)