Merck
全部照片(3)
重要文件
692980
Sigma-Aldrich
(S)-DTBM-SEGPHOS®
≥94%
同義詞:
(S)-(+)-5,5′-双[二(3,5-二叔丁基-4-甲氧基苯基)膦]-4,4′-二-1,3-苯并二噁茂
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C74H100O8P2
CAS號碼:
分子量::
1179.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥94%
形狀
powder
官能基
phosphine
SMILES 字串
COc1c(cc(cc1C(C)(C)C)P(c2cc(c(OC)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c3ccc4OCOc4c3-c5c6OCOc6ccc5P(c7cc(c(OC)c(c7)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c8cc(c(OC)c(c8)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C74H100O8P2/c1-67(2,3)47-33-43(34-48(61(47)75-25)68(4,5)6)83(44-35-49(69(7,8)9)62(76-26)50(36-44)70(10,11)12)57-31-29-55-65(81-41-79-55)59(57)60-58(32-30-56-66(60)82-42-80-56)84(45-37-51(71(13,14)15)63(77-27)52(38-45)72(16,17)18)46-39-53(73(19,20)21)64(78-28)54(40-46)74(22,23)24/h29-40H,41-42H2,1-28H3
InChI 密鑰
ZNORAFJUESSLTM-UHFFFAOYSA-N
應用
作为以下反应的催化配体:
  • 通过α,β-不饱和酮的对映选择性还原反应,对映选择性合成仲烯丙醇
  • 通过铑催化的烯丙基或丙二烯环丁醇的重排,立体选择性制备环己酮衍生物
  • 铜催化的β-取代不饱和膦酸酯的不对称共轭还原,得到光学活性的β-立体异构烷基膦酸酯
  • 通过对映选择性C-C键活化和丙二烯环丁醇的扩环反应实现Rh催化的去对称化反应,从而不对称合成环己烯酮
  • 通过Rh催化的[2+2+2]环加成反应,实现P-立体异构炔基氧化膦的对映选择性合成及晶体结构分析
法律資訊
与 Takasago 联合销售,仅供研究之用。日本注册号3148136
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
文章
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago