重要文件
692328
Sigma-Aldrich
RuCl2[(R)-DM-SEGPHOS®][(R)-DAIPEN]
同義詞:
二氯[(R)-5,5′-双[二(3,5-二甲苯基)膦]-4,4′-二-1,3-苯并二噁茂][(2R)-1,1-双(4-甲氧基苯基)-3-甲基-1,2-丁二胺]钌(II)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C65H70Cl2N2O6P2Ru
CAS號碼:
分子量::
1209.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
品質等級
官能基
amine
phosphine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[Ru]Cl.COc1ccc(cc1)C(N)([C@H](N)C(C)C)c2ccc(OC)cc2.Cc3cc(C)cc(c3)P(c4cc(C)cc(C)c4)c5ccc6OCOc6c5-c7c8OCOc8ccc7P(c9cc(C)cc(C)c9)c%10cc(C)cc(C)c%10
InChI
1S/C46H44O4P2.C19H26N2O2.2ClH.Ru/c1-27-13-28(2)18-35(17-27)51(36-19-29(3)14-30(4)20-36)41-11-9-39-45(49-25-47-39)43(41)44-42(12-10-40-46(44)50-26-48-40)52(37-21-31(5)15-32(6)22-37)38-23-33(7)16-34(8)24-38;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-11-17(23-4)12-8-15;;;/h9-24H,25-26H2,1-8H3;5-13,18H,20-21H2,1-4H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2/t;18-;;;/m.1.../s1
InChI 密鑰
UDSABKQFPIPYOT-OEGAAENXSA-L
法律資訊
与 Takasago 合作销售,仅用于研究目的。日本注册号 3148136,日本申请号 19970359654
SEGPHOS is a registered trademark of Takasago Intl. Corp.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago