Merck
全部照片(3)
重要文件
689858
Sigma-Aldrich
2-溴-4-硝基酚
≥98.0%
同義詞:
4-羟基-3-溴硝基苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H4BrNO3
CAS號碼:
分子量::
218.00
Beilstein:
2441518
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (T)
≥98.0%
形狀
powder
mp
111-115 °C
官能基
bromo
nitro
SMILES 字串
Oc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4BrNO3/c7-5-3-4(8(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H
InChI 密鑰
DCIPFSYBGTWYCR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)