Merck
全部照片(3)
Key Documents
687073
Sigma-Aldrich
4′-(4-氯苯基)-2, 2′:6′, 2″-三联吡啶
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H14ClN3
CAS號碼:
分子量::
343.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
mp
168-172 °C
SMILES 字串
Clc1ccc(cc1)-c2cc(nc(c2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C21H14ClN3/c22-17-9-7-15(8-10-17)16-13-20(18-5-1-3-11-23-18)25-21(14-16)19-6-2-4-12-24-19/h1-14H
InChI 密鑰
UPOMZZQMFGCHGB-UHFFFAOYSA-N
應用
三联吡啶配体(结构单元),用于制备太阳能电池所用的金属有机配合物。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Winter, A.; van den Berg, Antje M. J.; et al.
Synthesis, 17, 2873-2878 (2006)