重要文件
682608
Sigma-Aldrich
纳米粘土,表面改性
contains 25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
同義詞:
Nanomer® I.28E, Nanomer® 粘土, 蒙脱石粘土
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
NACRES:
NA.23
形狀
powder
包含
25-30 wt. % trimethyl stearyl ammonium
基質
Montmorillonite clay base material
粒徑
≤20 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
掺入到酸酐固化环氧树脂中
  • 加速固化催化剂
  • 提高模量
  • 升高玻璃化转变温度
  • 增强耐化学性
  • 改善流变性控制
法律資訊
Nanomer® 粘土是 Nanocor Corporation 的产品
Nanocor®, Inc. 的产品
Nanomer is a registered trademark of Amcol International Corporation
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)