About This Item
線性公式:
(C5H4N)Si(CH3)2H
CAS號碼:
分子量::
137.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
90%
折射率
n20/D 1.499
密度
0.915 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[SiH](C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H11NSi/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6,9H,1-2H3
InChI 密鑰
FTSXFFCALJHVGU-UHFFFAOYSA-N
應用
用于多种反应包括氢化硅烷化反应、交叉偶联反应以及烯化反应的有效支架。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
105.1 °F - closed cup
閃點(°C)
40.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Itami, K.; Yoshida, J.
Synlett, 157-157 (2006)