Key Documents
677027
Sigma-Aldrich
Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8
98 atom % D, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4D8HNO
CAS號碼:
分子量::
95.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
同位素純度
98 atom % D
化驗
98% (CP)
bp
126-130 °C
密度
1.086 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChI 密鑰
YNAVUWVOSKDBBP-SVYQBANQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
87.8 °F - closed cup
閃點(°C)
31 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)