重要文件
668060
Sigma-Aldrich
L-苏氨酸-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2C2H9NO3
CAS號碼:
分子量::
121.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
97% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -27.4°, c = 1 in H2O
mp
256 °C (dec.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
C[C@@H](O)[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i3+1,4+1
InChI 密鑰
AYFVYJQAPQTCCC-KCVAWDAUSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)