化驗
97%
形狀
solid
mp
155-159 °C
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.FC(F)(F)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h5,10H,1-4H2;1H
InChI 密鑰
KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactnat for:
- C,N-cross coupling reactions
- Synthesis of dopamine D3 receptor antagonists
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3