重要文件
663468
Sigma-Aldrich
铑/铝催化剂
extent of labeling: 5 wt. % loading, Degussa type G214 RA/D
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
品質等級
形狀
powder
反應適用性
core: rhodium
reagent type: catalyst
標籤範圍
5 wt. % loading
SMILES 字串
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI 密鑰
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity".
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)