重要文件
656771
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸-15N,2,3,3,4,4-d5
97 atom % D, 98 atom % 15N, 95% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO2CCD2CD2CD(NH2)CO2H
分子量::
153.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
97 atom % D
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +31.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[15NH2][C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i6+1
InChI 密鑰
WHUUTDBJXJRKMK-OGWWSMAPSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)