重要文件
655392
Sigma-Aldrich
2,2-双二羟甲基苯胺-d19
98 atom % D, 98% (CP)
同義詞:
2,2-双(羟基甲基)-2,2′,2″-次氮基三乙醇-d19
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(DOCD2CD2)2NC(CD2OD)3
CAS號碼:
分子量::
228.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161705
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
98% (CP)
形狀
solid
技術
NMR: suitable
bio NMR: suitable
mp
104 °C (lit.)
質量偏移
M+19
SMILES 字串
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H])C(C([2H])([2H])O[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,10D,11D,12D,13D,14D
InChI 密鑰
OWMVSZAMULFTJU-ZMHMTVDGSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Friedemann Flügge et al.
Journal of biomolecular NMR, 70(4), 245-259 (2018-04-28)
Human blood group A and B glycosyltransferases (GTA, GTB) are highly homologous glycosyltransferases. A number of high-resolution crystal structures is available showing that these enzymes convert from an open conformation into a catalytically active closed conformation upon substrate binding. However