重要文件
654183
Sigma-Aldrich
D-脯氨酸-1-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CC4H9NO2
CAS號碼:
分子量::
116.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
223 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
O[13C]([C@@]1([H])CCCN1)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m1/s1/i5+1
InChI 密鑰
ONIBWKKTOPOVIA-VNFUZYCESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)