重要文件
652555
Sigma-Aldrich
4-溴-2-硝基苯胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H5BrN2O2
CAS號碼:
分子量::
217.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
110-113 °C (lit.)
官能基
bromo
nitro
SMILES 字串
Nc1ccc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
InChI 密鑰
ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)