重要文件
649899
Sigma-Aldrich
1-(3-甲氧苯基)-1-庚酮
97%
同義詞:
1-(3-甲氧苯基)庚-1-酮, 3-庚酰苯甲醚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H20O2
CAS號碼:
分子量::
220.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
bp
139-144 °C/0.5 mmHg (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCC(=O)c1cccc(OC)c1
InChI
1S/C14H20O2/c1-3-4-5-6-10-14(15)12-8-7-9-13(11-12)16-2/h7-9,11H,3-6,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
FIRIFBOVXOXLTG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)