重要文件
647608
Sigma-Aldrich
4-羟基-3-甲氧基-α-甲基苯甲醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOC6H3(OCH3)CH(CH3)OH
CAS號碼:
分子量::
168.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
100-104 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
COc1cc(ccc1O)C(C)O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6(10)7-3-4-8(11)9(5-7)12-2/h3-6,10-11H,1-2H3
InChI 密鑰
BDRRAMWDUCXAKG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)