重要文件
642088
Sigma-Aldrich
4-(三氟甲基)苯乙醇
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3C6H4CH2CH2OH
CAS號碼:
分子量::
190.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.463 (lit.)
密度
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
hydroxyl
SMILES 字串
OCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H9F3O/c10-9(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4,13H,5-6H2
InChI 密鑰
SXMYWTQEZRZKBK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)