重要文件
632686
Sigma-Aldrich
4-氟苯基硼酸新戊二醇酯
97%
同義詞:
2-(4-氟苯基)-5,5-二甲基-1,3,2-二羟硼
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H14BFO2
CAS號碼:
分子量::
208.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
64-68 °C (lit.)
官能基
fluoro
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C11H14BFO2/c1-11(2)7-14-12(15-8-11)9-3-5-10(13)6-4-9/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
GWWSSPCPSWVJRZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)