Key Documents
616605
Sigma-Aldrich
4-甲氧基苯-2-d1-甲醛
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8DH7O2
分子量::
137.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352114
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
bp
248 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]c1cc(OC)ccc1C=O
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3/i2D
InChI 密鑰
ZRSNZINYAWTAHE-VMNATFBRSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)