重要文件
616524
Sigma-Aldrich
三氯乙烯-d
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClDC=CCl2
CAS號碼:
分子量::
132.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
化驗
99% (CP)
bp
86.7 °C
mp
-84.8 °C
密度
1.474 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H/i1D
InChI 密鑰
XSTXAVWGXDQKEL-MICDWDOJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)