重要文件
615528
Sigma-Aldrich
溴化胆碱-三甲基-d9
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2CH2N(CD3)3Br
CAS號碼:
分子量::
193.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
質量偏移
M+9
SMILES 字串
[Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCO)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H14NO.BrH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
InChI 密鑰
JJCWKVUUIFLXNZ-KYRNGWDOSA-M
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)