重要文件
612049
Supelco
尼古丁溶液 溶液
NMR reference standard, 2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14N2
分子量::
162.23
分類程式碼代碼:
12142201
NACRES:
NA.24
等級
NMR reference standard
analytical standard
品質等級
成份
TMS, 0.05%
濃度
2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D)
技術
NMR: suitable
NRM管尺寸
5 mm × 8 in.
形式
single component solution
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
NMR reference standard (2 mg/mL in acetonitrile-d3 (99.8 atom % D), TMS 0.05%) eliminates the sample preparation uncertainty when evaluating instrument performance and assures proper instrument performance in quantitative applications. These NMR reference standards allow the users to monitor key operational parameters such as pw90, sensitivity, resolution, and line shape.
數量
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
35.6 °F
閃點(°C)
2 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)