重要文件
609951
Sigma-Aldrich
二氧化硅-18O2
95 atom % 18O
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Si18O2
分子量::
64.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11101527
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 18O
形狀
solid
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[18O]=[Si]=[18O]
InChI
1S/O2Si/c1-3-2/i1+2,2+2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-XPULMUKRSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)