重要文件
609862
Sigma-Aldrich
水-17O
90 atom % 17O
同義詞:
17O Labeled water
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H217O
CAS號碼:
分子量::
19.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50202301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
90 atom % 17O
品質等級
分子量
18.88 by atom % calculation
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)