重要文件
609331
Sigma-Aldrich
氨-15N 甲醇溶液
98 atom % 15N, 2 M in methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
15NH3
分子量::
18.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
濃度
2 M in methanol
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1