重要文件
609234
Sigma-Aldrich
3-氯-L-丙氨酸-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCH2CH(15NH2)CO2H
分子量::
124.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
≥98 atom % 15N
化驗
≥99% (CP)
形狀
solid
mp
156-157 °C (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N[C@@H](CCl)C(O)=O
InChI
1S/C3H6ClNO2/c4-1-2(5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
ASBJGPTTYPEMLP-REOHCLBHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)