重要文件
608483
Sigma-Aldrich
丙酮酸钠-3-13C, 3,3,3-d3
50-60 atom % D, 99 atom % 13C
同義詞:
丙酮酸-3-13C,d3 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13CD3COCO2Na
分子量::
114.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
50-60 atom % D
品質等級
形狀
solid
分子量
112.54 by atom % calculation (at 50 atom % D)
技術
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na+].[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1D3;
InChI 密鑰
DAEPDZWVDSPTHF-SPZGMPHYSA-M
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.