重要文件
606529
Sigma-Aldrich
丁基苯基醚-13C6
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13C6H5O(CH2)3CH3
CAS號碼:
分子量::
156.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
bp
210.3 °C (lit.)
mp
-19 °C (lit.)
密度
0.972 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
CCCCO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,10+1
InChI 密鑰
YFNONBGXNFCTMM-YMHOBSDZSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)