重要文件
606510
Sigma-Aldrich
苯甲醚-环-13C6
99 atom % 13C
同義詞:
甲氧基(苯-13C6)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
13C6H5OCH3
CAS號碼:
分子量::
114.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
154 °C (lit.)
mp
-37 °C (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+6
SMILES 字串
CO[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChI 密鑰
RDOXTESZEPMUJZ-WBJZHHNVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
125.1 °F
閃點(°C)
51.7 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)