重要文件
606197
Sigma-Aldrich
红霉素-N-甲基-13C1 乳糖酸盐
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CC48H89NO25
分子量::
1093.22
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.CC[C@H]2OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]4O)N(C)[13CH3])[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]2(C)O
InChI
1S/C37H67NO13.C12H22O12/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m11/s1/i11+1;
InChI 密鑰
NNRXCKZMQLFUPL-QIAHAORHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)