重要文件
605638
Sigma-Aldrich
甘油-13C3 三油酸酯
99 atom % 13C, 98% (CP)
同義詞:
三油酸甘油酯-13C3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C3C54H104O6
CAS號碼:
分子量::
888.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
98% (CP)
bp
235-240 °C (lit.)
密度
0.918 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[13CH2][13CH]([13CH2]OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i52+1,53+1,54+1
InChI 密鑰
PHYFQTYBJUILEZ-ZMDPPTPPSA-N
應用
This product may be used as an analytical standard.
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
閃點(°F)
626.0 °F - closed cup
閃點(°C)
330 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1