Key Documents
605417
Sigma-Aldrich
蔗糖- 13 C 12
99 atom % 13C, 99% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C12H22O11
CAS號碼:
分子量::
354.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +66.5°, c = 2 in H2O
mp
185-187 °C (lit.)
質量偏移
M+12
SMILES 字串
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@]2([13CH2]O)O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChI 密鑰
CZMRCDWAGMRECN-UHSKIMHLSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
这种产品可以散装或包装供应。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)