重要文件
601454
Sigma-Aldrich
硫酸锂-6Li2
95 atom % 6Li
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
6Li2SO4
CAS號碼:
分子量::
108.09
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
同位素純度
95 atom % 6Li
形狀
solid
質量偏移
M-2
SMILES 字串
[6Li+].[6Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i2*1-1;
InChI 密鑰
INHCSSUBVCNVSK-NQTTVQCTSA-L
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)