重要文件
589896
Sigma-Aldrich
甲基-d1-胺-15N
98 atom % 15N, 98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH2D15NH2
CAS號碼:
分子量::
33.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
98 atom % D
bp
-6.3 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C[15NH2]
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1D,2+1
InChI 密鑰
BAVYZALUXZFZLV-UBIWUTSMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)