重要文件
587613
Sigma-Aldrich
D-(-)-果糖-1,6-13C2
98 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C2C4H12O6
CAS號碼:
分子量::
182.14
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 13C
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O[13CH2]C1(O)O[13CH2]C(O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3?,4-,5+,6?/m1/s1/i1+1,2+1
InChI 密鑰
LKDRXBCSQODPBY-IKVQHAAWSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)