Merck
全部照片(3)
重要文件
587028
Sigma-Aldrich
4-碘苯基乙腈
97%
同義詞:
对碘苯乙腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
IC6H4CH2CN
CAS號碼:
分子量::
243.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
53-57 °C (lit.)
官能基
iodo
nitrile
SMILES 字串
Ic1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
PNXWQTYSBFGIFD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)