Key Documents
586420
Sigma-Aldrich
乙基-2-13C-苯
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH213CH3
CAS號碼:
分子量::
107.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
密度
0.875 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13CH3]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1+1
InChI 密鑰
YNQLUTRBYVCPMQ-OUBTZVSYSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
標靶器官
hearing organs
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
71.6 °F - closed cup
閃點(°C)
22 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)