重要文件
586145
Sigma-Aldrich
5-乙酰基-2-氨基-4-甲基噻唑
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H8N2OS
CAS號碼:
分子量::
156.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
268-272 °C (dec.) (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CC(=O)c1sc(N)nc1C
InChI
1S/C6H8N2OS/c1-3-5(4(2)9)10-6(7)8-3/h1-2H3,(H2,7,8)
InChI 密鑰
PKUKCASRNJIQNU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)